Learn More
Schwefelsäure, DILUT-IT Konzentrat, 2,5 M, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10720882 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
Zur Verdünnung auf 1 l
Verpackung:
Verschlossene Flasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Stück
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10720882
Marke: JT Baker 4701
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Schnelle und präzise Zubereitung frischer und zuverlässiger Standardlösungen Schwefelsäure, DILUT-IT Konzentrat, 2,5 M, J.T. Baker™ ist ein vorgemischtes volumetrisches Konzentrat zur Verdünnung auf 1 l, das sich ideal für die Titrimetrie und andere Formen nasschemischer Analysen eignet.
DILUT-IT-Lösungen haben sich mit schnellen, präzisen Ergebnissen in den Bereichen Biowissenschaften und pharmazeutische Qualitätskontrolle bewährt. Volumetrisches Konzentrat einfach auf 1 Liter verdünnen (sorgfältig gemäß den Anweisungen im Lieferumfang), und die resultierende Lösung hat dann eine genaue Normalität in ±0.1 %.
  • Höhere Produktivität: Vermeiden Sie teure, zeitaufwändige Schritte, wie die Auswahl und Analyse von Ausgangsreagenzien sowie das Wiegen und die Standardisierung der endgültigen Lösung
  • Platzsparend: Produkte benötigen für gebrauchsfertige Lösungen nur ein Zehntel des Platzbedarfs
  • Niedrigere Versandkosten: Sie geben dank des reduzierten Gewichts und der Verpackungsgröße eines Konzentrats weniger Geld für den Versand aus.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelsäure
Farbe Farblos
CAS 7664-93-9
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Konzentration 2.5 mol/l
Dichte 1.3 g/cm3 bei 20 °C
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Verschlossene Flasche aus HDPE
Normalität 5N
Menge Zur Verdünnung auf 1 l
Summenformel H2O4S
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00064589
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Löslichkeitsinformationen Vollständig mit Wasser mischbar
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formelmasse 98.08 mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.