Learn More
Sulfuric Acid, fuming, 20% free SO3 basis, Honeywell™
Artikelnummer. 15655520 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15655520 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15655520 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 435597500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagent Grade, 20% free SO3 basis
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuric acid, fuming
CAS 8014-95-7
Konzentration 20% free SO3 basis
Dichte 1.925g/mL at 25°C
Dampfdruck 2 mmHg (25°C)
Menge 500 g
Summenformel H2O7S2
Strukturformel H2SO4 · (SO3)x
MDL-Nummer MFCD00137792
UN-Nummer UN1831-class
Beilstein 2037554
Synonym oleum, fuming sulfuric acid, sulfuric acid, fuming, oleum iodisum, sulfuric acid fuming, oleum fuming sulfuric acid, sulfuric acid, mixt with sulfur trioxide, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
InChI-Schlüssel HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name sulfonylideneoxidane; sulfuric acid
Molekulargewicht (g/mol) 178.13
PubChem CID 24681
Formelmasse 98.08g/mol