Learn More
Schwefelsäure, Rauchen, Puriss. P.A., Solstice
Artikelnummer. 15643110
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15643110 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15643110 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 307361L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00 €
    259.45 € / 1 Liter
    Sparen 23.55 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Puriss. p.a., 20 % SO3
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für analytische und chemische Labore: Lösungsmittel, – ACS-spezifische Anwendungen (HPLC), ACS-Allgebrauchsmittel, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen. Anorganische Chemische – Synthese und anorganische Chemie, einschließlich ätherischer Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelsäure, rauchend
Namenshinweis 20% SO3
CAS 8014-95-7
Dichte 1,925 g/ml bei 25 °C, 1,90 g/ml bei 20 °C
Glührückstand ≤0,01%
Dampfdruck 2 mmHg (25 °C)
Menge 1 l
Summenformel H2O7S2
Strukturformel H2SO4 · (SO3)x
MDL-Nummer MFCD00137792
UN-Nummer 1831-
Beilstein 2037554
Synonym Schwefelsäure zum Entgasen, Schwefelsäure, rauchend, Schwefelsäure (rauchend), Oleum rauchende Schwefelsäure, Schwefelsäure, gemischt mit Schwefeltrioxid, Schwefeltrioxid-Gemisch mit Schwefelsäure, Schwefelsäure-Gemisch mit Schwefeltrioxid, sulfur trioxide, mixt. with sulfuric acid, sulfuric acid mixture with sulfur trioxide
InChI-Schlüssel HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=S(=O)=O.OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name sulfonylideneoxidane; sulfuric acid
Molekulargewicht (g/mol) 178.13
PubChem CID 24681
Formelmasse 98,08 g/mol
Güte Puriss. p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuric acid, fuming
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Oleum