Learn More
Schwefelsäure, Puriss, p.a., ACS-Reagenz, 95,0-97,0 %, Honeywell Burdick & Jackson™
Catalog Number 16646163
Click to view available options
185 L
Chemischer Name oder Material Sulfuric acid
Farbe Farblos
CAS 7664-93-9
Schmelzpunkt -14°bis -10 °C
Siedepunkt 310°C (1013 hPa)
CAS Min. % 0.03
CAS Max. % 0.05
Dichte 1,840 g/cm3 (20 °C)
Menge 185 L
Summenformel H2O4S
MDL-Nummer MFCD00064589
Beilstein 2037554
Synonym Sulfuric acid solution
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name sulfuric acid
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
Güte Säuren der ACS-Klasse