Learn More
Schwefelsäurelösung 0,01 M (0,02 N), NIST Standardlösung, sofort einsatzbereit, für die Volumetrie, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10538620 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Beutel in Karton
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10538620 2,5 l Plastikflasche aus HDPE 2.50 Liter
10254150 1 l Plastikflasche aus HDPE 1 Liter
10634922 Gehäuse 10L Beutel in Karton 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10538620 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/8470/17
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28036
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Farbe Farblos
Siedepunkt 100 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 2,5 l
Physikalische Form Flüssig