Learn More
Schwefelsäurelösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.5 M H2SO4 (1.0 N), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Schwefelsäurelösung |
| Konzentration | 0.5 M |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 1 l |
| Strukturformel | H2SO4 |
| UN-Nummer | UN3264 |
| Beilstein | 2037554 |
| Synonym | Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil |
| Formelmasse | 98.08 mol |
| Güte | Reagenz Ph. Eur. |