Learn More
Schwefelsäurelösung 2 M (4 N), Pure, Labor-Reagenz, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10558620 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
Gehäuse 10L
Verpackung:
Beutel in Karton
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10558620 1 l Plastikflasche aus HDPE 1 Liter
10734571 2.5 L Plastikflasche aus HDPE 2.50 Liter
11478962 Gehäuse 10L Beutel in Karton 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10558620 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/8410/PB15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
H2O4S, CAS-Nummer-7664-93-9, acide sulfurique, Batteriesäure, Vitriolbraunöl, Elektrolytsäure, Tauchsäure, Acidum sulfuricum, Schwefelsäure, Mattingsäure, Dihydrogensulfat, Vitriolöl, 1 l, 120 °C, CHEBI:26836, farblos, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, Schwefelsäure, 64589, 98,072
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuric Acid Solution
pH 1
Farbe Farblos
Siedepunkt 120 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig