Learn More
Schwefelsäurelösung, 5 M, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 l
Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Schwefelsäurelösung |
Konzentration | 5 M |
Menge | 1 l |
Strukturformel | H2SO4 |
UN-Nummer | UN2796 |
Beilstein | 2037554 |
Formelmasse | 98.08 mol |