Learn More
Sulisobenzon, TRC
Artikelnummer. 30138420
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138420 10 g 10 Gramm
30137352 5 g 5 Gramm
30007983 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138420 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS78947010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4065-45-6
Summenformel C14 H12 O6 S
Molekulargewicht (g/mol) 308.31
Synonym 1-Phenol-4-sulfonic acid, 2-benzoyl-5-methoxy- (6CI), 5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid, 2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenone, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid, 2-Methoxy-4-hydroxy-5-benzoylbenzenesulfonic acid, 3-Benzoyl-4-hydroxy-6-methoxybenzenesulfonic acid, Benzophenone 4, Escalol 577, MS 40, NSC 60584, Seesorb 101S, Spectra-Sorb UV 284, Sulisobenzone, Sungard, Syntase 230, UV 284, Uval, Uvasorb S 5, Uvinul D 5030, Uvinul MS 40, Viosorb 111
IUPAC-Name 5-Benzoyl-4-Hydroxy-2-Methoxybenzensulfonsäure
SMILES COc1cc(O)c(cc1S(=O)(=O)O)C(=O)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O6S/c1-20-12-8-11(15)10(7-13(12)21(17,18)19)14(16)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,15H,1H3,(H,17,18,19)
Formelmasse 308.0355
Reinheit (%) >95%