Learn More
Hach Lange™ Sulfat-Küvettentests
Click to view available options
Bereich:
150 bis 900 mg/l SO4
40 bis 150 mg/l SO4
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Tests | 25 |
| Bereich | 150 bis 900 mg/l SO4 |
| Lagerungsbedingungen | 15 °C° bis 25 °C° |
| Testmethode | Bariumsulfat |
| Typ | Sulfid-Küvettentest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sulfat/Sulphate/Sulfate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- MIXTURE LIST-Enthält: Glycerol, n-propanol, Hydrochloric acid