Learn More
Sulfatlösung für Ionenchromatographie, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12932205 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12932205 250 ml -
12922205 100 ml 100 Milliliter
12942205 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12932205 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A 045 250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemische Identifikatoren
Summenformel SO42
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfat
Verpackung Flasche
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1 g/l
Typ Einkomponenten-Standardlösung
Solvent or Matrix Wasser
Menge 250 ml