Learn More
Sulfid-1000 ppm-Ionenselektiv-Elektrodenstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11728475 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11728475 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11728475 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. ISES5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.36 €
    106.96 € / 500 Milliliter
    Sparen 4.40 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann in geeigneten Konzentrationen verwendet werden, um Messungen zu kalibrieren oder zu steuern, die ionenselektive Elektroden (ISE) als Sensortechnologie verwenden.
  • Referenzstandard für ionenselektive Elektroden, Referenzmaterial für ionenselektive Elektroden
  • Zertifiziert
  • NIST-konform.
  • Auf ± 0.5 % genau
  • Sicher, kompatibel mit allen Arten von ISE-Elektroden
  • Kann als Kalibrator für andere Verfahren verwendet werden
  • Kann für die Methodenvalidierung oder Gerätequalifizierung verwendet werden
  • Wässrige Matrix
  • Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche.
Spezifikation
Beschreibung Genauigkeit ±0,5 %
Verpackung HDPE-Flasche GL45
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfid
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 1000 ppm ±0,5 %
Element Sulfid
Menge 500 ml