Learn More
Schwefel für AAS 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12903215 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12903215 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12903215 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B 049 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.70 €
    43.51 € / 500 Milliliter
    Sparen 16.19 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefel
Verpackung Flasche
CAS 7704-34-9
Physikalische Form Flüssig
Summenformel S
Konzentration 1 g/L ±0,002 g/L
MDL-Nummer MFCD00085316
InChI-Schlüssel NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Typ Flammen-Einelement-Standardlösung
SMILES [S]
IUPAC-Name Schwefel
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 32.06
PubChem CID 5362487
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:26833