Learn More
Schwefellösung für ICP 10 g/ LH₂O -Matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12976384 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12976384 100 ml Flasche 100 Milliliter
12986384 250 ml Flasche 250 Milliliter
12996384 500 ml Flasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12976384 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 249 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 €
    105.16 € / 100 Milliliter
    Sparen 11.84 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Especificaciones
Verpackung Flasche
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile S
Konzentration 10 ±0,02 g/L
Typ Massenspektrometriestandard
Element S
Solvent or Matrix Wasser
Menge 100 ml
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.