missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Schwefellösung für ICP, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12963494 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12963494 500 ml 500 Milliliter
12943494 100 ml 100 Milliliter
12953494 250 ml 250 Milliliter
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12963494

Marke: Fisher Chemical S 049 500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.

Spezifikation

Lösung enthält H2O
Konzentration 1 g/l
Menge 500 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.