Learn More
Schwefelsäurelösung 0.005 M, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12940774 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 12940774
Marke: Fisher Chemical SOL 130 100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelsäure
CAS 7664-93-9
Konzentration 0.005 M (0.01 N)
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Summenformel H2O4S
MDL-Nummer MFCD00064589
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836