Learn More
Schwefelsäurelösung, 0.05 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12903634 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Artikelnummer. 12903634
Marke: Fisher Chemical VL 313 1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Konzentration 0.05, 0.1 mol/l, eq/l
Menge 1000 ml
Physikalische Form Flüssig