Learn More
Schwefelsäurelösung, 0.5 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12943634 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12943634 1000 ml 1000 Milliliter
12920774 100 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12943634 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 317 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.08 €
    38.98 € / 1000 Milliliter
    Sparen 10.10 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Konzentration 0,5, 1 mol/l, Eq/l
Menge 1000 ml
Physikalische Form Flüssig