Learn More
Sulpirid 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463970
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463970 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30463970 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0051.0001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Sulpirid 1,0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulpiride
CAS 15676-16-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulpiride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H23 N3 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sulpiride, Benzamide, 5-(aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-, o-Anisamide, N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl- (8 CI), Abilit, Aiglonyl, Coolspan, DL-Sulpiride, Dobren, Dogmatil, Dogmatyl, Dolmatil, Eglonyl, Guastil, Meresa, Miradol, Mirbanil, Misulvan, N-(1-Ethyl-2-pyrrolidinylmethyl)-2-methoxy-5-sulfamidobenzamide, N-(1-Ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide, N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide, N-[(1-Ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-5-sulfamoyl-o-anisamide, Neogama, Omperan, Pyrikappl, RD 1403, Sernevin, Splotin, Sulpirid, Sulpitil, Sulpyrid, Sursumid, Synedil, Trilan, dl-Sulpiride, (+/-)-Sulpiride
InChI-Formel InChI=1 S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11 H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)
SMILES CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name N-[(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-Methoxy-5-Sulfamoylbenzamid
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 341.43
Menge 1 mL
Formelmasse 341,1409 g/mol