Learn More
Diversey™ Suma Alcohol Wipes
Artikelnummer. 17603095
Ansicht ändern
Click to view available options
Enthält:
12 x 150 Wischtücher nur für AT, DE, FR, GB, IE
Packungsgröße:
1800 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Enthält Packungsgröße
17603095 12 x 150 Wischtücher nur für AT, DE, FR, GB, IE 1800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17603095 Lieferant Diversey™ Lieferanten-Nr. 100878518
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
No-rinse alcoholic disinfectant wipes
Die Suma Alkoholtücher sind gebrauchsfertige Wischtücher zur Desinfektion aller harten Oberflächen wie Arbeitsbereiche, Kleingeräte, Utensilien und Handgriffe.
Wesentliche Merkmale
  • Suma Alkoholtücher eignen sich perfekt zur Desinfektion aller Lebensmittelkontaktbereiche und können als Ergänzung zu Ihren Reinigungs- und Desinfektionsverfahren verwendet werden.
  • Das Produkt basiert auf Ethanol für eine schnelle und effektive Desinfektion.
  • Geeignet für die Desinfektion von alkoholbeständigen Lebensmittelkontaktflächen und Gegenständen wie Schneidebrettern, Utensilien, Thermometern, Tischen und anderen kleineren Küchengeräten.
  • Wirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen
Vorteile
  • Anwenderfreundlich
  • Kein Spritzen, sicher in der Anwendung
  • Wirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen
  • Schnelles Trocknen minimiert die Unterbrechung des Arbeitsablaufs
Spezifikation
Produkttyp Alkoholwischtücher
Länge (metrisch) 135 mm
Breite (metrisch) 180 mm
Abmessungen (L x B) 135 x 180 mm
Verpackungsmenge 12 x 150 Wischtücher
Enthält 12 x 150 Wischtücher nur für AT, DE, FR, GB, IE
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X1800 Suma Alcohol Wipe, 150/pack, 12 packs - AT, DE, FR, GB & IE only
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, propan-2-ol