Learn More
Diversey™ Suma Alcohol Wipes
Artikelnummer. p-7224788
Click to view available options
Enthält:
12 x 150 Wischtücher nur für AT, DE, FR, GB, IE
Packungsgröße:
1800 Stück
Artikelnummer. 17603095
Marke: Diversey™ 100878518
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
No-rinse alcoholic disinfectant wipes
Die Suma Alkoholtücher sind gebrauchsfertige Wischtücher zur Desinfektion aller harten Oberflächen wie Arbeitsbereiche, Kleingeräte, Utensilien und Handgriffe.
Wesentliche Merkmale
  • Suma Alkoholtücher eignen sich perfekt zur Desinfektion aller Lebensmittelkontaktbereiche und können als Ergänzung zu Ihren Reinigungs- und Desinfektionsverfahren verwendet werden.
  • Das Produkt basiert auf Ethanol für eine schnelle und effektive Desinfektion.
  • Geeignet für die Desinfektion von alkoholbeständigen Lebensmittelkontaktflächen und Gegenständen wie Schneidebrettern, Utensilien, Thermometern, Tischen und anderen kleineren Küchengeräten.
  • Wirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen
Vorteile
  • Anwenderfreundlich
  • Kein Spritzen, sicher in der Anwendung
  • Wirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen
  • Schnelles Trocknen minimiert die Unterbrechung des Arbeitsablaufs
Spezifikation
Produkttyp Alkoholwischtücher
Länge (metrisch) 135 mm
Breite (metrisch) 180 mm
Abmessungen (L x B) 135 x 180 mm
Verpackungsmenge 12 x 150 Wischtücher
Enthält 12 x 150 Wischtücher nur für AT, DE, FR, GB, IE
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X1800 Suma Alcohol Wipe, 150/pack, 12 packs - AT, DE, FR, GB & IE only
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, propan-2-ol