Learn More
Sumatriptan, TRC
Artikelnummer. 30132766
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132766 1 g 1 Gramm
30135134 250 mg 250 Milligramm
17971545 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132766 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS8000951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103628-46-2
Summenformel C14 H21 N3 O2 S
Molekulargewicht (g/mol) 295.4
Synonym 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide, 1-[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methylindolyl-5-methanesulfonamide, GR 43175, GR 43175X, Onzetra Xsail, Sumatriptan, Zecuity, Zelrix
IUPAC-Name 1-[3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-Indol-5-yl]-N-Methylmethanesulfonamid
SMILES CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sumatriptan
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H21N3O2S/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3
Formelmasse 295.135
Reinheit (%) >95%