Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ 20mm Septa
Artikelnummer. 31920928 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Red, White
Material:
PTFE, Silicone
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
-80°F to +482°F
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Material Temperaturbereich (angloamerikanisch) Packungsgröße
31920928 Red, White PTFE, Silicone -80°F to +482°F 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31920928 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 502 158
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sun-SRI provides high quality vials, caps, seals, septa, and closures to meet or exceed original manufacturer's equipment specifications and optimize efficiencies in the laboratory.
  • Designed for special applications
  • Compatible with all 20mm magnetic and nonmagnetic crimp seals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.8 in.
Farbe Red, White
Außendurchmesser (metrisch) 2 cm
Material PTFE, Silicone
Septum Silicone/PTFE
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -80°F to +482°F
Temperaturbereich (metrisch) -80°C to +250°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.01 in.
Verschlussgröße 20 mm