Learn More
Cellpath Supa Mega Gewebeverarbeitungskassetten
Artikelnummer. 30226233
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30226233 Weiß 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226233 Lieferant Cellpath Lieferanten-Nr. EAG010202A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.04 €
    94.48 € / 100 Stück
    Sparen 35.56 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Weit verbreitet in Forschungs- und Toxikologielaboren. CellPath Supa Mega Gewebeverarbeitungskassetten eignen sich ideal zum Einbetten und Verarbeiten größerer Gewebeproben von Prostata, Gehirn, Brust und Auge.
  • Klappdeckel aus Kunststoff
  • Robust und langlebig
  • Hervorragende Schreibflächen
  • Die Innenkammer ist dreimal so tief wie die Supa Mega Slim und die Supa Mega Mother Ship.
  • In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
Menge 100/Pk.