Learn More
Invitrogen™ Super AquaBlue ELISA Substrate
Artikelnummer. 15576266
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15576266 100 ml 100 Milliliter
15586266 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15576266 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 00420356
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verbesserte ABTS-Substratlösung für ELISA, die ein hohes Signal und eine hohe Empfindlichkeit sowie einen niedrigen Hintergrund bietet. Sicher, stabil und praktisch in der Anwendung. Die Oxidation durch HRP-markierte Sonden führt zu löslichem, blau-grün gefärbtem Endprodukt, dessen Extinktion mit Spektralphotometern bei 405 nm gemessen werden kann.
  • Hochsensitiv und extrem stabil (18 Monate bei Raumtemperatur oder 24 Monate bei 4 °C).
  • Entwickelt als komfortable Einzelkomponente (keine weiteren H2O2 oder anderen Komponenten erforderlich)
  • Geeignet für Endpunktreaktionen, aber auch ideal für kinetische Assays; das Stoppen der Reaktion mit einer sauren Stopplösung ändert nicht die Farbe oder die Extinktionseigenschaften des blau-grünen Endprodukts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp ELISA-Substrat
Menge 100 ml
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Substrattyp HRP (Meerrettich-Peroxidase)