Learn More
Invitrogen™ Super AquaBlue ELISA Substrate
Beschreibung
- Hochsensitiv und extrem stabil (18 Monate bei Raumtemperatur oder 24 Monate bei 4 °C).
- Entwickelt als komfortable Einzelkomponente (keine weiteren H2O2 oder anderen Komponenten erforderlich)
- Geeignet für Endpunktreaktionen, aber auch ideal für kinetische Assays; das Stoppen der Reaktion mit einer sauren Stopplösung ändert nicht die Farbe oder die Extinktionseigenschaften des blau-grünen Endprodukts
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ELISA-Substrat |
| Menge | 500 ml |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Substrateigenschaften | Chemisches Substrat |
| Substrattyp | HRP (Meerrettich-Peroxidase) |