Learn More
Invitrogen™ Super Bright Complete Staining Buffer, eBioscience
Artikelnummer. 16349553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 Tests
100 Tests
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16349553 100 Tests 100 Stück
16359553 1000 Tests 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16349553 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. SB440142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 €
    122.65 € / 100 Stück
    Sparen 41.35 €
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Super Bright Complete Staining Buffer, eBioscience, ist als Ergänzung zu Flow Cytometry Staining Buffer in Immunfluoreszenz-Färbeprotokollen von Zellen in Suspension konzipiert.
Super Bright Complete Staining Buffer ist nur erforderlich, wenn mehr als ein mit Polymerfarbstoff konjugierter Antikörper in derselben Probe verwendet wird, um unspezifische Polymerinteraktionen zu verhindern, die dazu führen können, dass Daten unterkompensiert werden. Super Bright Complete Staining Buffer wird in einem praktischen 5 µl/Testformat geliefert und ist mit herkömmlichen Fluorochromen, Brilliant Violet Farbstoffen und Standard-Durchflusszytometrieprotokollen kompatibel.
Super Bright Complete Staining Buffer ist nicht mit Ultracomp eBeads-Mikrosphären kompatibel. Wenn Sie Ultracomp eBeads-Mikrosphären als Kompensationswerkzeug verwenden, sollte der Durchflusszytometrie-Färbepuffer ausschließlich für alle Verdünnungen und Waschvorgänge während der Färbung der Mikrosphären verwendet werden.
Super Bright Complete Staining Buffer ist ein vollständig kompatibler Ersatz für Super Bright Staining Buffer (Kat. Nr. SB-4400-42, SB-4400-75) und zeigt einen verringerten Hintergrund im 450/40-Kanal auf dem violetten Laser.
Super Bright Polymerfarbstoffe werden unter Lizenz von Becton, Dickinson und Company verkauft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 0,5 ml, bei 2 bis 8 °C lagern
Menge 100 Tests
Volumen (metrisch) 0,5 mL
Farbe Schwarz
Versandbedingung Nasseis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Produktlinie eBioscience
Produkttyp Färbepuffer