Learn More
uvex Super F OTG Clear SV EXC Overspecs, Schwarz
Artikelnummer. 31751180 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lens Material:
Polycarbonat
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lens Material Packungsgröße
31751180 Polycarbonat 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31751180 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9139265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.44 €
    17.53 € / 1 Stück
    Sparen 1.91 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sie bieten optimalen Schutz und hohe Kompatibilität mit einer Brille mit Rezept, mit einem großen Objektiv für hervorragende Sicht und Komfort.
  • Modern uvex OTG Plus überspecs für Brillenträger mit Sehstärke und verfügt über eine extrem große, flache, klare SV EXC-Linse, die hervorragende Sicht und ausreichend Platz bietet, um selbst große Brillen darunter bequem zu tragen.
  • Metallfreie schwarze Rahmenkonstruktion mit flachen, flexiblen Seitenarmen und einem kippverstellbaren Objektiv für maximalen Komfort und individuelle Anpassungsfähigkeit.
  • Der innovative Rahmen mit mehreren Steigungsstellen ermöglicht ein hohes Maß an Individualisierung für eine sichere Passform über verschiedene Gesichtsformen und Kopfbreiten.
  • Ergonomisch geformte, flache Seitenarme mit weichen Ohrstücken sorgen für eine komfortable, sichere Passform ohne Druckpunkte, ergänzt durch ein anatomisch gestaltetes Nasenstück für ganztägigen Komfort und optimale Kompatibilität mit Atemschutzmasken.
  • Zertifiziert nach EN ISO 16321-1 für persönlichen Augen- und Gesichtsschutz im industriellen Einsatz, mit einer robusten Polycarbonatlinse und bewährter uvex Supravision-Beschichtungstechnologie, die auf beiden Seiten extrem kratzfest ist.
  • UV400-Schutz bietet 100 % Schutz gegen gefährliche ultraviolette Strahlung bis zu 400 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Kratzfest, Stoßfest, Beschlagfrei
Linsenfärbung Keine
Produkttyp Übergläser
Rahmenfarbe Schwarz
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz UV400.
Frame Type Verstellbare Tempel
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar