Learn More
Thermo Scientific™ SuperMega Edelstahl-Formen
Artikelnummer. p-4524723 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
15 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) unitSize
12618396 15 mm 5 Stück
1 options
Artikelnummer. 12618396
Marke: Thermo Scientific™ E10/M8
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Thermo Scientific™ Super Mega Edelstahl-Formen eignen sich ideal für große Probengrößen.
  • Größen passend für die meisten Kassetten
  • Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 5 Stück
  • Abgerundete Ecken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ausgießform
Material Stainless Steel
Länge (metrisch) 60 mm
Breite (metrisch) 45 mm
Tiefe (metrisch) 15 mm