Learn More
Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Digitale Rührer mit mehreren Positionen
Artikelnummer. 10619473 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
220/240 V 50/60 Hz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10619473
Marke: Thermo Scientific™ S13603033Q
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Digitale Multi-Positions-Rührer zur Durchführung von Löslichkeits-, Verdauungs-, Titrations- und enzymatischen Studien.
Thermo Scientific Super-Nuova Digitale Rührer mit mehreren Positionen haben vier unabhängig voneinander regelbare Rührpositionen.
Konzipiert für eine stärkere Kopplung und bessere Steuerung des Rührvorgangs, ausgestattet mit modernen Sicherheitsmerkmalen. Ideal für Löslichkeits-, Verdauungs-, Titrations- und enzymatische Studien und für Labore, die für ihre Hochdurchsatzanwendungen unübertroffene Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Kontrolle benötigen.
Hauptmerkmale
  • Die Thermo Scientific™ Stir Trac™ Rührsteuerung bietet verbessertes Rühren mit niedriger Drehzahl, konstante Geschwindigkeit und eine starke magnetische Kopplung, wodurch das Risiko einer Entkopplung der Rührstäbe verringert wird
  • Mikroprozessorsteuerung sorgt für die genaue und stabile Einhaltung der eingestellten Rührgeschwindigkeit
  • Die STIR Trac-Bremsfunktion hält den Rührstab sofort an, um den Kolben schnell zu entfernen
  • Ein einziger Regler steuert Wärme und Geschwindigkeit; die Sperrfunktion verhindert versehentliche Änderungen
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen Basen und Säuren
  • Die fugenlose, reflektierende weiße Keramikoberfläche trägt zur besseren Probensichtbarkeit bei
  • Rühren in Einheiten von 1 U/min einstellbar
  • Der RS-232-Anschluss gibt die Zeitanzahl, die Rührgeschwindigkeit (Sollwert) direkt an Ihren PC aus
Sicherheitsmerkmale
  • Das Gehäuse aus robustem Aluminiumguss sorgt für Stabilität und Haltbarkeit
  • Die Bauweise des Geräts verhindert ein Eindringen von auslaufender Flüssigkeit ins Gerät.
  • Die eingebaute Zeitschaltuhr beendet den Rührprozess nach 1, 2, 4, 8 oder 12 Stunden
Im Lieferumfang enthalten:
  • Abziehbares Stromkabel und Stecker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 50 bis 1.200 U/min
Rührpositionen 5
Deckplattenmaterial Keramik
Display Digital
Form Quadratisch
Spannung 220/240 V
Abmessungen (L x B x H) 16,2 x 11,3 x 4 in., (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Höhe (angloamerikanisch) 4 in.
Höhe (metrisch) 10,2 cm
Länge (angloamerikanisch) 16,2 in.
Länge (metrisch) 41,1 cm
Länge obere Platte (angloamerikanisch) 10,25 in.
Breite obere Platte (angloamerikanisch) 10,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 11,3 in.
Breite (metrisch) 28,7 cm
Elektrische Anforderungen 220/240 V 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Zertifizierung/Konformität cCSAus, CE
Beschreibung 4 Positionen, 220-240 V
Material Aluminium
Typ Rührer
Versandgewicht (angloamerikanisch) 20,5 lb.
Versandgewicht (metrisch) 9,3 kg