Learn More
Berkshire Super Polx™ 1200A
Artikelnummer. 17775154 Alle ansehen Berkshire Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in.
Packungsgröße:
1500 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17775154 9 x 9 in. 1500 Stück
1 options
Artikelnummer. 17775154
Marke: Berkshire S1200A090910
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Super Polx™ 1200A is a knife cut cleanroom laundered wiper recommended for ISO Class 4 and above environments.
  • 100% continuous filament double knitted polyester
  • Knife cut edge
  • Laundered and packed in an ISO Class 4 cleanroom
  • Sterilisable by autoclave, gamma or beta
  • Low particles, fibers, ion and non-volatile residue
  • High abrasion resistance
  • Chemically compatible with IPA, acetone and other solvents
  • High sorbency
  • Soft hand and edge for sensitive surfaces
Spezifikation
Produkttyp Surface Wiper
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Autoclavable
Einwegprodukt Single-use
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in.
Lage 1-ply
Sterilität Non-sterile