Learn More
Berkshire Super Polx™ LWSE
Alle ansehen Berkshire Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
9 x 9 in.
Packungsgröße:
2100 Stück
Beschreibung
- 100% continuous filament double knitted polyester
- Ultrasonically sealed edge
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) cleanroom
- Lot tracing on each pack
- Economical
- Strong, tear and abrasion resistant
- Very good absorbency
- Low particles and fibers
- Soft hand and edge for sensitive surfaces
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Surface Wiper |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 23 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Abmessungen (L x B) | 9 x 9 in. |
| Lage | 1-ply |
| Mehr anzeigen |