Learn More
SICCO Super-Star-Trockenmittel
Artikelnummer. 10093531
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
51 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
10093531 51 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10093531 Lieferant SICCO Lieferanten-Nr. V187507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2264.46 €
    1174.42 € / 1 Stück
    Sparen 1090.04 €
    48% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Super-Star-Trockenmittel aus Acryl/Aluminium, mit: Tür mit elastischer Dichtung, 1 Trockenmittelbehälter für Kieselgel, 1 eingebautes elektronisches Hygrometer und Thermometer, 1 Magnetverschluss mit Schloss, 4 herausnehmbare Einlegeböden, Befüllvorrichtungen für Gas mit integrierten Rückschlagventilen und Verbindungsschläuchen. Nutzbarer Innenraum: B 260 x H 480 x T 330 mm
  • Aluminiumrahmen mit Paneelen aus Acrylglas
  • Beinhaltet vier Regalböden aus Polycarbonat, eine Auffangwanne, ein Hygrometer, ein Trockenmittel, ein Zylinderschloss und einen Schlauch (5 m) mit zwei Schnellkupplungen zur Gasbefüllung; verwendbar mit bis zu 26 Regalböden; stapelbar.
  • Verstärkter Aluminiumrahmen mit Acrylplatten
  • Tür mit Magnetverschluss, runder Gummidichtung und Zylinderschloss
  • Extra großes elektronisches Hygrometer
  • Einlegeböden mit variabler Höhe
  • Zwei Anschlüsse für die Gasbefüllung, einschließlich Schnellkupplungen mit selbstdichtenden Ventilen und Schlauch
  • Teleskop-Einlegeböden
Spezifikation
Schrankausführung Frontlader
Produkttyp Exsikkatoren ohne Vakuum
Volumen (metrisch) 51 l
Abmessungen (T x B x H) innen 260 x 480 x 330 mm
Gewicht (metrisch) 7 kg