Learn More
Olympus™ Super-Weitfeld-Okular
Artikelnummer. 12598055
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10x-Okular
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
12598055 10x-Okular 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 12598055
Marke: Olympus™ K10017438
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erweitern Sie Ihr Sichtfeld und erleichtern Sie die Positionierung des Auges über dem Okular. Das Olympus™ Super-Weitfeld-Okular erleichtert Beobachtungen und bietet eine bessere Sicht.
  • 30 mm-Objektträgerröhrchen.
  • 26.5 mm Sichtfeld.
Spezifikation
Typ Super-Weitfeld
Zur Verwendung mit (Geräte) 10x-Okular