Learn More
Labcon™ SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen mit Elastomer-Schraubverschlüssen
Beschreibung
- Flache Schraubverschlüsse mit integraler Elastomerdichtung
- Die Kappe hat eine weiche Greiffläche, eingeprägte Graduierungen und einen Beschriftungsbereich
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Zentrifugation bis 20.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Kappe | Schraubverschluss |
| Zertifizierung/Konformität | USP-Klasse VI |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylenharz |
| Format | Im Beutel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zentrifugation |
| Höhe (metrisch) | 44,8 mm |
| Verpackung | 500 Röhrchen und 500 Verschlüsse in separaten Beuteln, 10 Beutel/Karton |
| Volumen (metrisch) | 1,5 ml |
| Mehr anzeigen |