Learn More
Labcon™ SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen ohne Kappen, 1,7 ml
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hohe Zentrifugation
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USP-Klasse VI |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Material | Polypropylenharz |
| Format | Im Beutel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zentrifugation |
| Höhe (metrisch) | 39,3 mm |
| Anzahl pro Packung | 500/Packung |
| Verpackung | 500 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. |
| Volumen (metrisch) | 1,7 ml |
| Mehr anzeigen |