Learn More
Systec™ Superdry für Autoklaven der H-Serie
Beschreibung
- Die Wärmeenergie des Standard-Dampferzeugers wird auf die Heizspulen um das Gehäuse der Sterilisationskammer übertragen und dient der Trocknung.
- Durch die Hochvakuumtrocknung mit dem optionalen Vakuumgerät in Verbindung mit Superdry entfällt die anschließende Trocknung in einem separaten Trockenschrank.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Steigerung der Effizienz beim Autoklavieren |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Autoklaven der H-Serie |
| Produkttyp | Superdry-Option für Autoklav |