Learn More
Invitrogen™ SuperFi™ Buffers
Artikelnummer. 15555033
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Colorless
Green
Packungsgröße:
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
15555033 Colorless 5 Milliliter
15565033 Green 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15555033 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 12355005
Zeitlich begrenzte Angebote für ausgewählte Produkte aus dem Bereich der Molekularbiologie
Verwenden Sie den Aktionscode 27945
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Invitrogen SuperFi Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Platinum SuperFi DNA Polymerase.
Invitrogen™ SuperFi™ Buffer is a 5X buffer solution optimized for use with Invitrogen™ Platinum™ SuperFi DNA Polymerase. The buffer contains 7.5 mM MgCl2 which provides 1.5 mM MgCl2 in the final reaction.
  • 5X Pufferlösung
  • Zur Verwendung mit Invitrogen Platinum SuperFi DNA-Polymerase
  • Enthält 7,5 mM MgCl2
  • Bietet 1,5 mM MgCl in endgültigen Reaktionsbedingungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Colorless
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heißstart-PCR
Menge 4 × 1,25 ml
Enthält 4 x 1,25 ml 5X SuperFi-Puffer
Lagerung bei -5 bis -30 °C.