Learn More
Notrax Superflow™ XT ölbeständige, rutschfeste Wendematte aus Nitril
Artikelnummer. 17772228
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
90 x 60 cm
152 x 91 cm
183 x 122 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17772228 183 x 122 cm 1 Stück
17752228 90 x 60 cm 1 Stück
17762228 152 x 91 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17772228 Lieferant Notrax Lieferanten-Nr. 567S0046BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.65 €
    338.80 € / 1 Stück
    Sparen 52.85 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Gummimatten bieten dank ihrer aggressiven, rutschfesten Oberfläche eine komfortable und sichere Arbeitsplattform in nassen Bereichen. Große Löcher und Erhöhungen, sodass Flüssigkeiten in nassen Bereichen und Verschmutzungen in trockenen Bereichen hind
  • Die rutschfeste Wendematte ist bemerkenswert komfortabel und beidseitig verwendbar für eine längere Lebensdauer
  • Das perforierte Gewebe an der Oberfläche ist rutschfest und ermöglicht die sofortige Aufnahme von Flüssigkeiten in nassen Bereichen
  • Niedriges Profil für leichten Zugang von Wagen und geringes Gewicht für einfaches Anheben und Reinigen
  • Die Gummimatten bieten dank ihrer aggressiven, rutschfesten Oberfläche eine komfortable und sichere Arbeitsplattform in nassen Bereichen
  • Große Löcher und Erhöhungen, sodass Flüssigkeiten in nassen Bereichen und Verschmutzungen in trockenen Bereichen hindurchgelangen können und die Oberfläche frei bleibt
  • Die Reinigung mit Detergens und einem Wasserstrahl wird für eine längere Lebensdauer empfohlen
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 183 x 122 cm
Farbe Schwarz
Länge (angloamerikanisch) 6 ft.
Länge (metrisch) 183 cm
Material Nitril-Kautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 122 cm