Learn More
Cytiva Superloop™ Glasröhrchen
Artikelnummer. 11330122 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für 10 ml Superloop
Für 50 ml Superloop
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11330122
Marke: Cytiva 19759301
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ersatzteil für Superloop™ -Baugruppen. Cytiva Superloop™ -Glasröhrchen sind graduierte Röhrchen aus Borosilikat mit Gewinde und Nut für die Verwendung in 10 ml- oder 50 ml-Superloops.
Superloop™ ermöglicht die Einführung großer Probenvolumina in ein unter Druck stehendes Flüssigkeitssystem. Es ersetzt eine einfache Probenschleife.
  • 10 ml- oder50 ml-Glasröhrchen mit Gewinde und Nut als Ersatz
  • Aus Borosilikatglas
  • Das Röhrchen hat eine graduierte Skala in 1 ml-Einteilung
  • Kommt zusammen mit dem Injektionsventil MV-7 oder INV- 907 zum Einsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ersatz-Glasröhrchen
Modell Mit Skala, Gewinde und Nut
Material Borosilikatglas
Größe (metrisch) 10 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Flüssigkeitschromatographie
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 10 ml Superloop