Learn More
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Rührer, Keramik, 10.25 x 10.25 in., 230 V
Artikelnummer. 15443630 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Heizfläche (angloamerikanisch):
10,25 x 10,25 in.
Deckplattenmaterial:
Keramik
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Steckertyp:
EU/UK/AUS/CN-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15443630
Marke: Thermo Scientific™ S88850195
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zuverlässige Leistung und bewährte Sicherheit bei einfacher Anwendung.
Diese neuen Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Rührer zeichnen sich durch zuverlässiges Betriebsverhalten, verlässliche Sicherheitsfunktionen und einfache Handhabung aus. Diese Geräte stehen in zwei verschiedenen Ausführungen zur Verfügung, zu denen auch ein Modell mit mehreren Positionen und optimierten Regel- und Einstellungsoptionen für Anwendungen mit höheren Ansprüchen an die Genauigkeit gehört.
Intuitive Konstruktion
  • Heizplatten wahlweise aus Keramik oder Aluminium
  • Leicht ablesbare LED-Anzeige für Heizen und Rühren
  • Dank der erhöhten Anzeige ist die Elektronik vor Verschüttungen geschützt
  • Einstellbare Programme (Steigerung/Verweilen) sowie Speicherung von Einstellungen
  • PT1000 Temperaturfühler sowie Spritzschutzschild optional lieferbar
Fortschrittliche Technologie
  • Stir Trac verfügt über innovative Methoden zum Rühren mit niedriger Drehzahl, ständiger Drehzahlregelung und einem stärkeren magnetischen Kopplungssystem
  • Warnleuchte für heiße Oberfläche zum Schutz vor versehentlichen Verbrennungen mit gut ablesbarer Anzeige bei einer Heizflächentemperatur über 50 °C (122 °F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 50 bis 1.500 U/min
Deckplattenmaterial Keramik
Fassungsvermögen 6 l
Display LED
Form Quadratisch
Spannung 230 V
Abmessungen (L x B x H) 16,2 x 11,3 x 4 in., (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Heizfläche (angloamerikanisch) 10,25 x 10,25 in.
Heizfläche (metrisch) 26 x 26 cm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp EU/UK/AUS/CN-Ausführung
Zertifizierung/Konformität cCSAus, CE
Typ Rührer
Versandgewicht (angloamerikanisch) 17,4 lb.
Versandgewicht (metrisch) 7,9 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Garantie: Gemäß der standardmäßigen eingeschränkten Thermo Fisher Scientific Garantie. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Ansprechpartner.