missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) Mouse, Clone: SOD1/2089, enQuireBio™
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | Superoxide Dismutase 1 (SOD1) (Antioxidant Enzyme) |
| Anwendungen | Immunohistochemistry |
| Zelluläre Lokalisierung | Cytoplasmic |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SOD1/2089 |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human SOD1 protein |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?