Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III CellsDirect™ cDNA Synthesis Kit
Artikelnummer. 10442482
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
100 Reaktionen
25 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
10442482 25 Reaktionen -
10694993 100 Reaktionen 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10442482 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 18080200
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Optimiert für die Synthese von Erststrang-cDNA direkt aus einem Säugetier-Zelllysat, ohne zuvor die RNA zu isolieren. Invitrogen™ SuperScript™ III CellsDirect™ cDNA-Synthese-Kit enthält Reagenzien, Puffer, Primer und andere Materialien, die für Lyse und Reverse Transkription (außer DNA-Polymerase) benötigt werden.
Das SuperScript® III CellsDirect cDNA-Synthese-Kit ist für die Synthese von Erststrang-cDNA direkt aus einem Säugetierzelllysat optimiert, ohne zuvor die RNA zu isolieren. Lyse und reverse Transkription werden im gleichen Röhrchen durchgeführt, und die daraus resultierende Erststrang-cDNA ist für Klonierung und PCR einsatzbereit. Informationen zur quantitativen Real-Time RT-PCR finden Sie im folgenden Hinweis.
Zu den Vorteilen des SuperScript® III CellsDirect cDNA Synthesis Kit gehören:
• Kompatibel mit einer Vielzahl von Säugetierzelltypen, die unter verschiedenen Behandlungsbedingungen kultiviert werden
• Einzelröhrchenformat minimiert Reagenzienverlust, Probenverlust und Bearbeitungszeit
• Das Gesamtlysatvolumen wird bei der Erststrang-Synthesereaktion für cDNA verwendet, wodurch eine begrenzte Anzahl von Zellen mit höheren Ausbeuten erzielt wird und seltene Transkripte nachgewiesen werden können
• SuperScript® III Reverse Transkriptase mit verringerter RNase H-Aktivität und höherer thermischer Stabilität erzeugt hohe Ausbeuten an cDNA in der Erststrang-Synthesereaktion für eine höhere Empfindlichkeit und einen verbesserten Nachweis seltener Transkripte
• Generiert hochwertige cDNA für die Verwendung in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Klonierung und PCR
• Einfaches Protokoll, das weniger als 2 Stunden dauert
Funktionsweise
Bei der herkömmlichen RT-PCR muss in einem sehr zeitaufwändigen Verfahren zuerst RNA aus Zellen isoliert werden, was zu Materialverlust führen kann. Mit dem SuperScript® III CellsDirect cDNA-Synthesesystem werden die Zellen lysiert und die cDNA aus dem Lysat in einem einzigen Röhrchen mit minimalem Aufwand und ohne Probenverlust erzeugt. DNase I wird zugegeben, um genomische DNA vor der Erststrangsynthese zu eliminieren. Dieses Kit wurde für kleine Zellproben optimiert, von 10.000 Zellen bis hin zu einer einzelnen Zelle (gemessen mittels serieller Verdünnung). Die Verwendung von SuperScript® III Reverse Transkriptase gewährleistet eine hohe Spezifität und hohe Ausbeuten von cDNA aus kleinen Mengen des Ausgangsmaterials, wenn nur 10 pg Gesamt-RNA verwendet wird. Nach der Synthese kann die Erststrang-cDNA mit spezifischen Primern mittels PCR amplifiziert werden, ohne dass Zwischenschritte wie organische Extraktionen oder Ethanolfällungen notwendig sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung
• SuperScript III RT
• RNaseOUT Ribonuklease-Inhibitor
• Oligo(dT)20 Primer
• DNase I
• DNase I-Puffer
• EDTA
• dNTP-Mix
• 5X-Erststrangpuffer
• DTT (0,1 M)
• RNase H
• Kontroll-RNA & Primer
• Resuspensionspuffer
Alle Komponenten bei –20 °C lagern.
Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil.
Format Kit
GC-Rich PCR Performance Hoch
Reaktionsgeschwindigkeit 50 min
Verfahren Reverse Transkription
Optimale Reaktionstemperatur 50 °C
Menge 25 Reaktionen
Reverse Transkriptase SuperScript III
Ribonuklease-H-Aktivität Keine
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR)
Endprodukttyp cDNA (Erststrang)
Anzahl Reaktionen 25 Reaktionen
Reaktionsformat Separate Komponenten
Reagenztyp Reverse Transkription
Größe (Endprodukt) Bis 4,5 kb
Ausgangsmaterial Zellen