Learn More
Thermo Scientific™ SuperSealer
Beschreibung
Das Thermo Scientific SuperSealer automatische Folienschweißgerät sorgt für eine optimale Versiegelung von Platten, Blöcken und Lagerröhrchen-Racks.
Gern demonstrieren wir Ihnen den SuperSealer in Ihrem Labor und zu erläutern, wie das Gerät Ihren Bedürfnissen bei der Versiegelung von Ihrem Labware-Equipment gerecht wird.
Einfaches Versiegeln
- Erleichtert das Verschließen von Platten, Blöcken und Röhrchengestellen nahezu jeder Höhe. Ohne spezielle Justierungen erhalten Sie eine sichere und gleichmäßige Versiegelung.
- Die Platte, den Block oder das Röhrchengestell einfach zusammen mit dem Verschluss in die Lade stellen und die Tür schließen, um den Versiegelungsvorgang zu starten.
Flexibles Versiegeln
- Für den Einsatz mit Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal Matten, CapMats und der SuperSealer AdhesiveSeal Matte sowie allen zugeschnittenen selbstklebenden Versiegelungsfolien konzipiert, ist eine ordnungsgemäße Versiegelung bei allen Versiegelungsoptionen gewährleistet.
Lieferumfang: Automatische Abdeckung, Folienband und SepraSeal Matten-Applikator
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Thermo Scientific SuperSealer |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Produkttyp | Dichtungsmittel für Mikrotiterplatten |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.