Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Molecular Weight Protein Ladder
Artikelnummer. 10755869 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 μl
Packungsgröße:
250 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10755869 250 μl 250 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10755869 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 84785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00 €
    369.65 € / 250 Mikroliter
    Sparen 23.35 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gebrauchsfertige Mischung von rekombinanten Proteinen (20 bis 150 K) mit IgG-Bindungsstellen für chemolumineszierende, fluoreszierende, chromogene oder andere Nachweismethoden.
Thermo Scientific™ SuperSignal Molekulargewicht-Proteinleitern (20 bis 150 kDa) sind gebrauchsfertige Mischungen rekombinanter Proteine mit IgG-Bindungsstellen, die in gefärbten Gels und in Immunblots, die mit chemolumineszierenden, fluoreszierenden, chromogenen und anderen Detektionssystemen entwickelt wurden, zuverlässige und proportionale Bandenintensitäten liefern.
SuperSignal Molekulargewicht-Proteinleitern und SuperSignal verbesserte Molekulargewicht-Proteinleitern enthalten eine gebrauchsfertige Mischung aus acht rekombinanten Proteinen mit einer Größe von 20 bis 150 kDa. Diese rekombinanten Proteine binden die im Western Blot verwendeten Antikörper durch eine IgG-Bindungsstelle. Anschließend können die Proteinmarker mithilfe geeigneter Substrate für enzymmarkierte Antikörper oder über fluoreszenzfarbstoffmarkierte Antikörper visualisiert werden. Die Molekulargewichtmarker-Mischung enthält zudem einen speziellen rosa Tracking-Farbstoff, mit dem Elektrophorese und Membrantransfer überwacht werden können, ohne weitere farbige Marker einzusetzen. Die Standards sind kompatibel mit Nitrozellulose- und PVDF-Membranen, mehreren Blocking-Puffern und vielen anderen Detektionsmethoden.
Die Standards sind in zwei Versionen erhältlich. Die reguläre Rezeptur ist für die meisten polyklonalen Kaninchen- und anderen Nicht-Maus-Antikörper geeignet. Der verbesserte Enhanced Standard wurde speziell für Applikationen, bei denen monoklonale Maus-Antikörper benötigt werden, und für Experimente, bei denen sehr stark verdünnte Antikörperkonzentrationen verwendet werden, eingestellt.
Leistungsmerkmale:
  • Gebrauchsfertig – Das Flüssigformat ist einsatzbereit und erfordert kein Sieden
  • Direkte Visualisierung – Sehen Sie sich die Markerbanden mit Gel-Färbemitteln und Blotting-Detektionsreagenzien an
  • Konsistent – Gleichmäßige Bandenintensität, unabhängig von der Detektionsmethode
  • Kompatibel – Die verbesserte Version ist mit monoklonalen Maus-Primärantikörpern kompatibel
  • Einfache Markergrößen – Banden Molekulargewichte sind durch 10K teilbar, wodurch sie leicht zu merken sind
  • Stabil – Bei -20 °C langfristig, bei 4 °C 3 Monate lang und bei Raumtemperatur 1 Monat lang lagerbar
Zusätzliche Funktionen:
  • Die in diesen Standards enthaltenen Molekularmassen sind 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 und 150 kDa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Inhalt: ein Fläschchen mit 250 μL
Lagerpuffer: 62,5 mmol Tris-H3PO4 (pH 7,5 bei 25 °C), 1 mmol EDTA, 2 % SDS, 10 mmol DTT, 1 mmol NaN3 und 33 % Glycerin
Lagerung: Nach Erhalt bei -20 °C langfristig, 4 °C drei Monate lang oder bei Raumtemperatur einen Monat lang lagerbar
Nachweisverfahren Benutzerdefiniertes Detektionssystem
Number of Markers 8
Sofort einsatzbereit Ja
Größenbereich 20 bis 150 kDa
Gelkompatibilität Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
Molekulargewicht 150, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa
Menge 250 μl
Versandbedingung Nasseis
Produktlinie SuperSignal
Produkttyp Proteinleiter
Stain Type Ungefärbt
System Type Western Blotting, SDS-PAGE