Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico Chemilumineszenz-Substrat
Artikelnummer. 10481755 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
200 ml-Kit
Packungsgröße:
200 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10481755
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 34087
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Enhanced chemiluminescent (ECL) HRP substrate that provides low-picogram-level detection by Western blot analysis. These products will be discontinued on September 30th, 2017. Please switch to the longer-lasting, more-sensitive SuperSignal West Pico PLUS.
Thermo Scientific™ SuperSignal West Pico chemilumineszentes Substrat ist ein verbessertes chemilumineszentes (ECL) Substrat für das Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Enzym, das in Western-Blot-Anwendungen einen Nachweis im unteren Pikogrammbereich von Proteinen ermöglicht.
Das SuperSignal West Pico System bietet im Vergleich zu anderen Chemilumineszenz-Substraten die doppelte Signalstärke und hat eine niedrigere Detektionsgrenze.
Vorteile:
Geringere Kosten pro Milliliter im Vergleich zu anderen ähnlich empfindlichen Substraten
Hohe Sensitivität im Picogramm-Bereich und somit geeignet für die schnelle Detektion verschiedenster Protein-Level
Lang anhaltende Lichtemission ermöglicht mehrfache Expositionen
Die Intensität erlangt die doppelte Signalstärke im Vergleich zu anderen luminolbasierten Systemen
Exzellente Stabilität: die Arbeitslösung ist mindestens 24h und das Chemilumineszenz-Substrat mindestens 1 Jahr bei RT stabil
Sie sparen primäre und sekundäre Antikörper, da diese in einer höheren Verdünnung eingesetzt werden können
Hersteller: 34087 Art.-Nr.
Typ: 2000 cm2 of blotting
Inhalt: Luminol/Enhancer (100mL), Stable Peroxide Buffer (100mL)
Menge: 200mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Menge 200 ml-Kit
Konjugat HRP
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado