Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS Chemilumineszenz-Substrat
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
:
200 ml
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico PLUS-Substrat liefert hervorragende Signalintensität und Sensitivität für das Western Blot-Verfahren mit HRP-Konjugaten. Die Intensität der Lichtemission in Kombination mit der außergewöhnlichen Dauer ermöglicht das Erfassen mehrerer Belichtungen, sodass man leicht Blot-Bilder in Publikationsqualität erhält. Das SuperSignal West Pico PLUS-Substrat kann mit verschiedenen Membranen, Blockierreagenzien und einer Vielzahl von Antikörperverdünnungen eingesetzt werden und ist daher die ideale Wahl für die meisten Western Blot-Anwendungen.
Merkmale des SuperSignal West Pico PLUS Chemolumineszenz-Substrats:
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Merkmale des SuperSignal West Pico PLUS Chemolumineszenz-Substrats:
- Pikogramm- bis Femtogramm-Empfindlichkeit—Nachweis von Mengen an Target-Protein auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen im unteren Piktogramm-Bereich bis hohen Femtogrammm-Bereich
- Hohe Signalstabilität—Inkubierte Blots liefern unter optimalen Bedingungen die kritischen 4 Stunden lang eine stabile Signaldauer mit bis zu 24 Stunden Lichtleistung
- Stabiles Reagenz— 8 Stunden stabile Arbeitslösung; 1-jährige Kit-Stabilität bei Raumtemperatur
- Wirtschaftlich—optimiert zum Verdünnen von Antikörperkonzentrationen:
- 0,2 bis 1,0 µg/ml primärer Antikörper (1:1.000 bis 1:5.000 Verdünnung aus einer 1-mg/ml-Stammlösung)
- 10 bis 50 ng/ml sekundärer Antikörper (1:20.000 bis 1:100.000 Verdünnung aus einer 1-mg/ml-Stammlösung)
- Außerordentliche Robustheit—Liefert auch außerhalb der empfohlenen Antikörper-Verdünnungsbereiche einschließlich der häufigsten Sekundärantikörper-Verdünnungen von 1:5 K bis 1:10 K von 1 mg/ml Stammlösung hohe Leistung.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Substrat |
| Nachweisverfahren | Chemolumineszenz |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Membrane Compatibility | Nitrozellulose, PVDF |
| Produktlinie | SuperSignal™ |
| Menge | 200 ml |
| Konjugat | HRP |
| Substrate | Meerrettich-Peroxidase |
| Empfohlene Antikörperkonzentrationen | 2 °: 1:20–100K (10–50 ng/ml), 1°: 1:1K (0,2–1 µg/ml) |
| Mehr anzeigen |