Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Substratpaket, Atto + Pico PLUS in Testgröße
Artikelnummer. 17156378 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Paket
Packungsgröße:
120 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17156378 1 Paket 120 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17156378 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A45917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.00 €
    441.84 € / 120 Milliliter
    Sparen 84.16 €
    16% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält SuperSignal™ West Atto Ultraempfindliches Chemilumineszenzsubstrat sowie eine Probengröße SuperSignal™ West Pico PLUS Chemilumineszenzsubstrat mit chemilumineszierenden Nachweissubstraten für routinemäßige und hochempfindliche Western Blottings.
  • SuperSignal West Atto
    • Empfindlichkeit: Niedriger Femtogramm- bis hoher Attogrammbereich
    • Optimal für niedrig-abundante Ziele und wertvolle Proben
  • SuperSignal West Pico PLUS
    • Empfindlichkeit im Picogramm- bis Fetogrammbereich: Nachweis geringer bis hoher Konzentrationen an Zielprotein im hohen Femtogrammmbereich auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen
    • Optimal für routinemäßige Western Blots
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Substrat
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Produktlinie SuperSignal
Menge 1 Paket
Substrate Meerrettich-Peroxidase
Empfindlichkeit Pikogramm zu Femtogramm, niedriges Femtogramm zu hohem Attogramm
Ausreichend für 12 Mini-Gel-Blots, 1.000 cm2 Membran; 2 Mini-Gel-Blots, 200 cm2 Membran
Inhalt und Lagerung • 100 ml SuperSignal West Atto Reagenz, Lagerung bei 2-8 °C
• 20 ml SuperSignal West Pico PLUS Reagenz, Lagerung bei Raumtemperatur
Versandbedingung Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis