Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Western Blot Substratpaket, Pico PLUS + Femto in Testgröße
Artikelnummer. 17146378 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Paket
Packungsgröße:
120 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17146378 1 Paket 120 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Artikelnummer. 17146378 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A45916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    554.00 €
    498.65 € / 120 Milliliter
    Sparen 55.35 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27970
Enthält SuperSignal™ West Femto Hochempfindliches Chemilumineszenzsubstrat sowie eine Probengröße SuperSignal™ West Atto Ultraempfindliches Chemilumineszenzsubstrat zur Durchführung vonTests und Vergleichen des neuesten und empfindlichsten Substrats für niedrig-abundante Ziele.
  • SuperSignal West Femto
    • Empfindlichkeit: Nachweis von Proteinmengen im niedrigen Femtogrammbereich
  • SuperSignal West Atto
    • Empfindlichkeit: Niedriger Femtogramm- bis hoher Attogrammbereich
    • Optimal für niedrig-abundante Ziele und wertvolle Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Substrat
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Produktlinie SuperSignal
Menge 1 Paket
Substrate Meerrettich-Peroxidase
Empfindlichkeit Niedriges Femtogramm (Mid-Zeptomol)
Ausreichend für 12 Mini-Gel-Blots, 1.000 cm2 Membran; 2 Mini-Gel-Blots, 200 cm2 Membran
Inhalt und Lagerung • 100 ml SuperSignal West Femto Reagenz, Lagerung bei 2-8 °C
• 20 ml SuperSignal West Atto Reagenz, Lagerung bei 2-8 °C
Versandbedingung Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis