Learn More
SuperSignal™ Western Blot Substratpaket, Femto + Testgröße Pico PLUS
Artikelnummer. 17153209 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Paket
Packungsgröße:
200 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17153209 1 Paket 200 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17153209 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. A43841
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Substratkit besteht aus SuperSignal West Femto Substrat mit maximaler Empfindlichkeit plus einer Probengröße SuperSignal West Pico PLUS Chemilumineszenz-Substrat für chemilumineszierende Nachweissubstrate für hohe Empfindlichkeit und routinemäßiges Western-Blotting.
SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrat
Thermo Scientific SuperSignal West Femto Substrat mit maximaler Empfindlichkeit ist ein extrem empfindliches Substrat mit erhöhter Chemilumineszent (ECL) für niedrige Detektionsgrenzen im Femtogrammbereich durch Western-Blot-Analysen mit Meerrettich-Peroxidase-Enzymen (HRP). Es ist für den Nachweis weniger reichlich vorhandener und/oder schwer nachweisbarer Ziele optimiert.
  • Sensitivität: Niedriger Femtogramm- (mittlerer Zeptomol-) Bereich
  • Stabilität: Arbeitslösung mit bis zu 8 Stunden Stabilität, Kit bei 4 °C ein Jahr lang stabil
  • Kompatibilität: Nitrozellulose- und PVDF-Membranen
  • Signaldauer: bis zu 8 Stunden
  • Empfohlene Konzentration des Primärantikörpers: Verdünnung 1:5.000–1:100.000 (10–200 ng/ml)
  • Empfohlene Konzentration des Sekundärantikörpers: Verdünnung 1:100.000–1:500.000 (2–200 ng/ml)
SuperSignal West Pico PLUS Chemilumineszenz-Substrat
Das Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS Chemilumineszenz-Substrat ermöglicht den Nachweis von Proteinen im Pikogramm- bis hohem Femtogrambereich durch Western-Blot-Analysen. Es eignet sich am besten für routinemäßige, alltägliche Western-Blotting-Anwendungen und bietet eine hervorragende Signalintensität, Signalempfindlichkeit und -dauer für eine Vielzahl von Zielen.
  • Empfindlichkeit: im Piktogramm- bis Femtogrammbereich
  • Stabilität: Arbeitslösung bis 8 Stunden stabil; Kit bei Raumtemperatur 1 Jahr lang stabil
  • Kompatibilität: Nitrozellulose- und PVDF-Membranen
  • Signaldauer: 6 bis 24 Stunden
  • Empfohlene Konzentration des Primärantikörpers: Verdünnung 1:1.000–1:5.000 (0,2–1,0 µg/ml)
  • Empfohlene Konzentration des Sekundärantikörpers: Verdünnung 1:20.000–100.000 (10–50 ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Substrat
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Produktlinie SuperSignal
Menge 1 Paket
Substrate Meerrettich-Peroxidase
Empfindlichkeit Pikogramm zu Femtogramm, niedriges Femtogramm (Mitte Zeptomol)
Ausreichend für 60 Mini-Gel-Blots, 5000 cm2 Membran; 2 Mini-Gel-Blots, 200 cm2 Membran
Inhalt und Lagerung • 200 ml SuperSgnal West Femto Reagenz, bei 2-8 °C lagern
• 20 ml SuperSignal West Pico PLUS Reagenz, bei Raumtemperatur lagern
Versandbedingung Raumtemperatur